Learn More
Watson-Marlow Pumps Cabezal de bomba 314MC
Descripción
- Diseñado para aplicaciones multicanal de bajo flujo.
- Para un cambio de tubo sencillo sin alterar otros canales, los casetes están precargados con tubos, que están disponibles en veinte tamaños y tres materiales diferentes.
- Los cabezales de extensión se ajustan a presión en segundos, y dos MCX (cinco canales) o tres MCX3 (se pueden agregar cabezales de extensión de tres canales), dependiendo de la potencia del variador.
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | 53 ml/min. |
| Modelo | 314MC |
| Tipo | Cabezal de bomba multicanal |
| Material del rotor | Acero templado niquelado químicamente y nailon reforzado con fibra de vidrio |
| Material del envase | Polipropileno reforzado con fibra de vidrio, IXEF (poliacrilamida), acero inoxidable |