Descripción
- Medición según el principio de la rueda de la turbina
- Diferentes versiones para muchas aplicaciones diferentes
- Encendido automático cuando se reconoce el flujo
- Precisión de medición ±1 %, fácil recalibración
- Batería de litio de larga duración
- Para uso hasta un máximo de 4 bar (20 °C)
- Intervalo de viscosidad 0,8-40 mPas
- Temperatura -10 °C hasta +50 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro |
| Exactitud | ± 1% |
| Conexiones | G de 25,4 a 6,35 mm (de 1 a 1/4 in) |
| Intervalo de caudal | De 5 a 120 LPM |
| Para utilizar con (aplicación) | Para fueloil, diésel, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio |
| Material de las piezas internas | Polipropileno, Hastelloy, C4/FKM |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura (métrico) | -10 °C a +50 °C |