Learn More
Buerkle™ Caudalímetro
Código de producto. 11941611 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de caudal:
De 5 a 120 LPM
De 5 a 90 Lpm
Material:
PVDF
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de caudal Material unitSize
11941611 De 5 a 90 Lpm Polipropileno cada uno
11951611 De 5 a 120 LPM Polipropileno cada uno
11961611 De 5 a 120 LPM PVDF cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11941611 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 57000111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contador de flujo electrónico compacto para bombas eléctricas de cuerpo y recipientes. Para medios de fluidos delgados
  • Medición según el principio de la rueda de la turbina
  • Diferentes versiones para muchas aplicaciones diferentes
  • Encendido automático cuando se reconoce el flujo
  • Precisión de medición ±1 %, fácil recalibración
  • Batería de litio de larga duración
  • Para uso hasta un máximo de 4 bar (20 °C)
  • Intervalo de viscosidad 0,8-40 mPas
  • Temperatura -10 °C hasta +50 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Caudalímetro
Exactitud ± 1%
Tasa de presión 4 bar
Conexiones G de 2,54 cm (1 in)
Intervalo de caudal De 5 a 90 Lpm
Para utilizar con (aplicación) Para fueloil, diésel, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio
Material de las piezas internas Polipropileno, Hastelloy, C4/FKM
Material Polipropileno
Detalles de la fuente de alimentación Batería de litio de larga duración
Temperatura (métrico) -10 °C a +50 °C
Viscosidad 0,8 a 40 mPa