Learn More
Medline Scientific™ Bombillas halógenas de 30 W
Código de producto. 15678915
Change view
Click to view available options
Fuente de luz:
Halógeno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fuente de luz unitSize
15678915 Halógeno cada uno
1 options
Código de producto. 15678915 Proveedor Medline Scientific™ N.º de proveedor 2260.6430M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una iluminación superior en el laboratorio.
  • 6V
  • G4 (cada una)
  • 30W
Especificaciones
Fuente de luz Halógeno
Tensión 6 V
Vataje 30 W
Para utilizar con (aplicación) Iluminación
Tipo de producto Bombilla halógena