Learn More
Anritsu™ Sonda de superficie con cable de silicona de 30 mm
Código de producto. 15308714
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) Tamaño de la unidad
15308714 1 m cada uno
1 options
Código de producto. 15308714 Proveedor Anritsu™ N.º de proveedor A231E001TC1ASP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.65€
    127.39€ / paquete de 1
    Ahorro 75.26€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026