Learn More
Cole-Parmer™ Bandejas de uso general de acero inoxidable 304
Código de producto. 11737954 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
342 x 247 mm
384 x 270 mm
431 x 295 mm
486 x 321 mm
540 x 413 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11737954 486 x 321 mm cada uno
11707954 342 x 247 mm 1 PCS
11717954 384 x 270 mm cada uno
11727954 431 x 295 mm cada uno
11747954 540 x 413 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11737954 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0727719
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transporte accesorios, instrumentos y otros artículos con estas bandejas de acero inoxidable. Las bandejas de acero inoxidable 304 Cole-Parmer™ sirven para diversas finalidades en el laboratorio.
  • Bandeja universal de acero inoxidable
  • Soporta temperaturas de hasta 343 °C
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 486 x 321 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 486 x 321 x 19 mm
Altura (métrico) 1,9 cm
Longitud (métrico) 48,9 cm
Material Acero inoxidable
Tipo Bandeja de uso general
Anchura (métrico) 32,1 cm
Para utilizar con (aplicación) Mantenga suministros, instrumentos y otros artículos a mano para su transporte
Cantidad 1 unidad
Longitud (imperial) 19 in
Altura (imperial) 0,75 in
Forma Rectangulares
Temperatura (métrico) 343 °C
Anchura (imperial) 12 in