Learn More
Sampling Systems™ Recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 304 sin abrazaderas de palanca
Código de producto. 15899671 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15899671 20 L cada uno
15809681 25 L cada uno
15819681 30 L cada uno
15829681 50 L cada uno
15839681 75 L cada uno
15889671 100 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15899671 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A45420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00€
    610.04€ / paquete de 1
    Ahorro 16.96€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Estos recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 304 son una excelente opción para el almacenamiento multiuso en el laboratorio.
  • Fabricado en acero inoxidable resistente de grado 304.
  • Interior sin grietas
  • Tapa rebajada con ajuste preciso
  • Cada uno con dos asas resistentes
  • Fondo plano con anillo de canto para proporcionar mayor protección
  • Diseño ligero
  • Disponible con una amplia gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades específicas
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Tipo de producto Recipiente de almacenamiento
Tipo de tapón Tapa rebajada con asa
Capacidad (métrico) 20 L
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento multiuso
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 390mm
Diámetro exterior (métrico) 265 mm