Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas de acero inoxidable Luer Lock con cono de metal y punta 5 o AS
Código de producto. 11738386
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
17 G
19 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
11738386 19 G paquete de 6
11583254 17 G paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11738386 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 775110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00€
    383.00€ / paquete de 6
    Ahorro 27.00€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
El cono de metal hace que la conexión a la aguja sea más rígida, lo que lo hace perfecto para la perforación repetitiva del septo.
  • Disponibles en varios calibres
  • Esterilizable en autoclave
  • Conos de metal fabricados de latón niquelado
  • Longitud personalizada
  • Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
  • Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
  • Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable (304)
Calibre de aguja 19 G
Diámetro interior (métrico) 0,69 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,07 mm
Estilo de punta de aguja 5 o AS
Para utilizar con (equipo) Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL