Learn More
Hamilton™ Agujas personalizadas de acero inoxidable Luer Lock con cono de metal y punta 2, 3 o 4
Código de producto. 11522535
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
19 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
11522535 19 G paquete de 6
1 options
Código de producto. 11522535 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 774805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    192.42€ / paquete de 6
    Ahorro 52.58€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
El cono de metal hace que la conexión a la aguja sea más rígida, lo que lo hace perfecto para la perforación repetitiva del septo.
  • Disponibles en varios calibres
  • Esterilizable en autoclave
  • Conos de metal fabricados de latón niquelado
  • Longitud personalizada
  • Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
  • Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
  • Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable (304)
Calibre de aguja 19 G
Diámetro interior (métrico) 0,69 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,07 mm
Longitud de la aguja (métrico) 9,53 mm
Estilo de punta de aguja 2, 3 o 4
Para utilizar con (equipo) Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL