Learn More
Nickel Electro™ Cuchara de desplazamiento de laboratorio de acero inoxidable con largo alcance
Código de producto. 11746617 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11746617 300 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 11746617 Proveedor Nickel Electro™ N.º de proveedor 8206
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cuchara de desplazamiento de laboratorio de acero inoxidable Nickel Electro™ con largo alcance es ideal para recuperar polvos, gránulos, sólidos y líquidos viscosos de los frascos.
  • Acero inoxidable 304
  • No magnética
  • Acabado brillante
  • Esta cuchara, curvada de forma exclusiva, posibilita el contacto con todas las esquinas de los frascos y recipientes, por lo que reduce la pérdida de muestras.
  • El otro extremo puede utilizarse como raspador para muestras duras o como espátula para el muestreo o la elevación.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Cuchara de laboratorio
Acabado Brillo
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones estériles
Temperatura máx. (métrico) De -196 °C a +550 °C
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 300 mm