Learn More
1,6-Diaminohexane-d12 Dihydrochloride, TRC
Código de producto. 30357147
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357147 5 mg 5 miligramos
30366773 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30357147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4161825MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C6H4D12N2• HCl
Peso molecular (g/mol) 201.20046
Sinónimo 1,6-Diamino-n-hexane-d12, 1,6-Hexylenediamine-d12, Advancure-12, HMDA-d12, Hexamethylenediamine-d12, Hexylenediamine-d12, Hi Perm-d12, RT Advancure, HD-d12, α,ω-Hexanediamine-d12
Nombre IUPAC hexane-d12-1,6-diamine di-hydrochloride
SMILES [2H]C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(N)[2H])[2H])[2H])(C([2H])(C([2H])(N)[2H])[2H])[2H].Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,6-Diaminohexane-d12 Dihydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H16N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.17