Learn More
1-clorohexadecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chlorohexadecane |
| CAS | 4860-03-1 |
| Fórmula molecular | C16H33Cl |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 1-Hexadecyl Chloride, Cetyl Chloride, Hexadecyl Chloride, NSC 43727, NSC 57106, Palmityl Chloride, n-Hexadecyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H33Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-clorohexadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 260.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.2271 |