Learn More
(3S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile, TRC
Código de producto. 30355904
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355904 10 g -
30352465 1 g -
30352466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36660510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127913-44-4
Fórmula molecular C4H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 119.55
Sinónimo (3S)-4-Chloro-3-hydroxybutanenitrile, (S)-4-Chloro-3-hydroxybutanenitrile, (S)-(-)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile, (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
Nombre IUPAC (3S)-4-chloro-3-hydroxybutanenitrile
SMILES O[C@H](CCl)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6ClNO/c5-3-4(7)1-2-6/h4,7H,1,3H2/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0138