Learn More
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3ClN4O/c6-3-1-2-4-7-8-5(11)10(4)9-3/h1-2H,(H,8,11) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.9995 |