Learn More
1-(4-clorofenil)-3-[(2-nitrofenil)metoxi]pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Chlorophenyl)-3-[(2-nitrophenyl)methoxy]pyrazole |
| CAS | 220368-29-6 |
| Fórmula molecular | C16H12ClN3O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Chlorophenyl)-3-[(2-nitrophenyl)methoxy]-1H-pyrazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12ClN3O3/c17-13-5-7-14(8-6-13)19-10-9-16(18-19)23-11-12-3-1-2-4-15(12)20(21)22/h1-10H,11H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)-3-[(2-nitrofenil)metoxi]pirazol |
| Peso molecular (g/mol) | 329.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.0567 |