missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C6 Ceramide, TRC

Código de producto. 30355143
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30355143 50 mg -
30363108 25 mg 25 miligramos
30363007 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30355143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC26260050MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 124753-97-5
Fórmula molecular C24 H47 N O3
Peso molecular (g/mol) 397.63
Sinónimo N-Hexanoyl-D-erythro-Sphingosine
Nombre IUPAC N-[(E,2R,3S)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]hexanamide
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)CCCCC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material C6 Ceramide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+/t22-,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.3556
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.