missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desamino 3''-Azido Tetra-N-Boc Tobramicina 6''-Carbamato O-Tetracetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desamino 3''-Azido Tetra-N-Boc Tobramycin 6''-Carbamate O-Tetracetate |
| Nombres de analitos o componentes | Desamino 3''-Azido Tetra-N-Boc Tobramycin 6''-Carbamate O-Tetracetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C47H76N8O22 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C47H76N8O22/c1-21(56)66-28-18-27(53-43(64)77-47(14,15)16)37(70-29(28)19-50-40(61)74-44(5,6)7)72-32-25(51-41(62)75-45(8,9)10)17-26(52-42(63)76-46(11,12)13)33(36(32)69-24(4)59)73-38-35(68-23(3)58)31(54-55-49)34(67-22(2)57)30(71-38)20-65-39(48)60/h25-38H,17-20H2,1-16H3,(H2,48,60)(H,50,61)(H,51,62)(H,52,63)(H,53,64)/t25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32-,33+,34?,35?,36?,37-,38-/m1/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | NC(OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)[C@@H](O[C@@H]3[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](CNC(OC(C)(C)C)=O)O3)[C@@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1OC(C)=O)=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-2-acetoxi-3-(((2R,3R,5S,6R)-5-acetoxi-3-((terc-butoxicarbonil)amino)-6-(((terc-butoxicarbonil)amino)metil)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-4,6-bis((terc-butoxicarbonil)amino)ciclohexil)oxi)-4-azido-6-((carbamoiloxi)metil)tetrahidro-2H-piran-3,5-diil diacetato |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Peso molecular (g/mol) | 1105.15 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?