missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorodibromoacetaldehyde (>90%), TRC

Código de producto. 30354820
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30354820 50 mg 50 miligramos
30367442 1 g -
30364027 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30354820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37098550MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 64316-11-6
Fórmula molecular C2 H Br2 Cl O
Peso molecular (g/mol) 236.29
Sinónimo 2,2-Dibromo-2-chloro-acetaldehyde, Chlorodibromoacetaldehyde, Dibromochloroacetaldehyde, Dibromochloro-acetaldehyde
Nombre IUPAC 2,2-dibromo-2-chloroacetaldehyde
SMILES ClC(Br)(Br)C=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Chlorodibromoacetaldehyde
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2HBr2ClO/c3-2(4,5)1-6/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.808
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.