Learn More
1,2-Cyclopentanedicarboximide, TRC
Código de producto. 30354715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30354715 1 g
30353255 5 g
30354604 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9920451G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5763-44-0
Fórmula molecular C7H9NO2
Peso molecular (g/mol) 139.15
Sinónimo Tetrahydrocyclopenta[c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione, 2,4-Dioxo-3-azabicyclo[3.3.0]octane
Nombre IUPAC 4,5,6,6a-tetrahydro-3aH-cyclopenta[c]pyrrole-1,3-dione
SMILES O=C1NC(=O)C2CCCC12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Cyclopentanedicarboximide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2/c9-6-4-2-1-3-5(4)7(10)8-6/h4-5H,1-3H2,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0633