missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éster etílico del ácido linoleico conjugado-d5, 90 % (mezcla de isómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Conjugated Linoleic Acid Ethyl Ester-d5 (Mixture of Isomers) |
| Fórmula molecular | C20H31D5O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Linoleic Acid Ethyl-d5 Ester, Conjugated, CLA Ethyl Ester-d5, Octadecadienic Acid Ethyl-d5 Ester Conjugated, 10,12-Octadecadienoic Acid Ethyl Ester-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h8-11H,3-7,12-19H2,1-2H3/b9-8+,11-10+/i2D3,4D2 |
| SMILES | O=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])CCCCCCCC/C=C/C=C/CCCCC |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo (10E,12E)-octadeca-10,12-dienoato |
| Peso molecular (g/mol) | 313.53 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?