Learn More
(-)-2beta-carbometoxi-3beta-(4-yodofenil)nortropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-2beta-Carbomethoxy-3beta-(4-iodophenyl)nortropane |
| CAS | 136794-87-1 |
| Fórmula molecular | C15 H18 I N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18INO2/c1-19-15(18)14-12(8-11-6-7-13(14)17-11)9-2-4-10(16)5-3-9/h2-5,11-14,17H,6-8H2,1H3/t11-,12+,13+,14-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccc(I)cc3)N2 |
| Nombre IUPAC | (1S,3S,4S,5R)-3-(4-yodofenil)-8-azabiciclo[3.2.1]octano-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 371.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.0382 |