Learn More
6-cloro-5-(2-cloroetil)oxindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole |
| CAS | 118289-55-7 |
| Fórmula molecular | C10 H9 Cl2 N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-(2-Chloroethyl)-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 5-(2-Chloroethyl)-6-chlorooxindole, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)-2-oxoindoline, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)indolin-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloroethyl)oxindole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9Cl2NO/c11-2-1-6-3-7-4-10(14)13-9(7)5-8(6)12/h3,5H,1-2,4H2,(H,13,14) |
| SMILES | ClCCc1cc2CC(=O)Nc2cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-5-(2-cloroetil)-1,3-dihidroindol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0061 |