Learn More
D-tert-Leucine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-tert-Leucine Methyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.087 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |