missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexafluorofosfato de acil-beta-D-glucurónido ácido de O-desmetilmebeverina (mezcla de diastereómeros), TRC

Código de producto. 30352866
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30352866 0.25 mg 0.25 miligramo
30367155 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30352866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2918800.25MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Mebeverine Acid Acyl-beta-D-Glucuronide Hexafluorophosphate (Mixture of Diastereomers)
Nombres de analitos o componentes O-Desmethyl Mebeverine Acid Acyl-beta-D-Glucuronide Hexafluorophosphate (Mixture of Diastereomers)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21H32F6NO9P
Sinónimo 4-[Ethyl[2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]amino]butanoic Acid β-D-Glucuronide Hexafluorophosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C21H31NO9.F6P/c1-3-22(12(2)11-13-6-8-14(23)9-7-13)10-4-5-15(24)30-21-18(27)16(25)17(26)19(31-21)20(28)29;1-7(2,3,4,5)6/h6-9,12,16-19,21,23,25-27H,3-5,10-11H2,1-2H3,(H,28,29);/q;-1/p+1/t12?,16?,17-,18?,19-,21+;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES OC(C=C1)=CC=C1CC(C)[N+](CC)([H])CCCC(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C(O)C2O)=O.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Nombre IUPAC Hexafluorofosfato de 4-(((2S,5S,6S)-6-carboxi-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-N-etil-N-(1-(4-hidroxifenil)propan-2-il)-4-oxobutan-1-aminio(V)
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 587.44
Cantidad 0.25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.17
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.