missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(E)-N-(3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ilideno)propil)-N-metilnitroso amida, TRC

Código de producto. 30351943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30351943 50 mg 50 miligramos
30367045 10 mg 10 miligramos
30350430 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30351943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD18182050MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Nombre del producto químico o material (E)-N-(3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)propyl)-N-methylnitrous Amide
Nombres de analitos o componentes (E)-N-(3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)propyl)-N-methylnitrous Amide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H18 N2 O2
Sinónimo (E)-N-(3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)propyl)-N-methylnitrous Amide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2O2/c1-20(19-21)12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-22-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11H,6,12-13H2,1H3/b16-10+
Tipo de solución Neat
SMILES CN(CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13)N=O
Nombre IUPAC N-[(3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ilideno)propil]-N-metilnitroso amida
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 294.348
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.137
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.