missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Chloro-1,1’-biphenyl, TRC

Código de producto. 30350449
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30350449 1 g 1 g
30357763 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30350449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3650531G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2051-62-9
Fórmula molecular C12 H9 Cl
Peso molecular (g/mol) 188.65
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 4-chloro-, Biphenyl, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,1'-biphenyl, 1,1'-Biphenyl-4-yl chloride, 1-Chloro-4-phenylbenzene, 4-Biphenylyl chloride, 4-Chlorobiphenyl, 4-Chlorodiphenyl, NSC 37066, PCB 3, p-Chlorobiphenyl, 4-MonoCB
Nombre IUPAC 1-chloro-4-phenylbenzene
SMILES Clc1ccc(cc1)c2ccccc2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PCB 3 (4-Chlorobiphenyl)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9Cl/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0393
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.