missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione (~85%), TRC

Código de producto. 30349887
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30349887 500 mg -
30367508 100 mg 100 miligramos
30349046 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30349887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC613690500MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 313069-92-0
Fórmula molecular C10H5N2O4Cl
Peso molecular (g/mol) 252.61
Sinónimo 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(2-chloro-5-nitrophenyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), N-(2-Chloro-5-nitrophenyl)maleimide
Nombre IUPAC 1-(2-chloro-5-nitrophenyl)pyrrole-2,5-dione
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)N2C(=O)C=CC2=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5ClN2O4/c11-7-2-1-6(13(16)17)5-8(7)12-9(14)3-4-10(12)15/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.9938
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.