Learn More
Dehidrovenlafaxina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydro Venlafaxine |
| CAS | 93413-57-1 |
| Fórmula molecular | C17 H25 N O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzeneethanamine, β-1-cyclohexen-1-yl-4-methoxy-N,N-dimethyl-, Benzeneethanamine, β-1-cyclohexen-1-yl-4-methoxy-N,N-dimethyl-, (±)-, β-1-Cyclohexen-1-yl-4-methoxy-N,N-dimethylbenzeneethanamine, (2RS)-2-(Cyclohex-1-enyl)-2-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, Dehydrovenlafaxine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25NO/c1-18(2)13-17(14-7-5-4-6-8-14)15-9-11-16(19-3)12-10-15/h7,9-12,17H,4-6,8,13H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2=CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-(ciclohexen-1-il)-2-(4-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 259.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.1936 |