Learn More
5-Bromo-N-cyclopropylnicotinamide, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromo-N-cyclopropylnicotinamide |
| CAS | 385382-48-9 |
| Fórmula molecular | C9H9BrN2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Bromo-N-cyclopropyl-3-pyridinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrN2O/c10-7-3-6(4-11-5-7)9(13)12-8-1-2-8/h3-5,8H,1-2H2,(H,12,13) |
| SMILES | Brc1cncc(c1)C(=O)NC2CC2 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-N-cyclopropylpyridine-3-carboxamide |
| Peso molecular (g/mol) | 241.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.9898 |