Learn More
2-bromomesitileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromomesitylene |
| CAS | 576-83-0 |
| Fórmula molecular | C9H11Br |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-2,4,6-trimethylbenzene, 1-Bromomesitylene, 2,4,6-Trimethyl-1-bromobenzene, 2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethyl-benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,3,5-trimetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 199.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0044 |