Learn More
4-bromofenol-1,2,3,4,5,6-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenol-13C6 |
| CAS | 1323940-38-0 |
| Fórmula molecular | 13C6 H5 Br O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Bromophenol 13C6, Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-bromo-, 4-Bromophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 4-Bromophenol (ring-13C6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 178.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.9725 |