Learn More
1-bromopentadecano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromopentadecane |
| CAS | 629-72-1 |
| Fórmula molecular | C15H31Br |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | NSC 133440, Pentadecyl Bromide, n-Pentadecyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromopentadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 291.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1609 |