missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sal de amonio BzATP (mezcla de isómeros 2'-3'), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BzATP Ammonium Salt (Mixture of 2'-3' isomers) |
| Fórmula molecular | C24H24N5O15P3 xNH3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2'(3')-O-(4-Benzoylbenzoyl)adenosine 5′-triphosphate Ammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C24H24N5O15P3/c25-21-17-22(27-11-26-21)29(12-28-17)23-19(31)20(16(41-23)10-40-46(36,37)44-47(38,39)43-45(33,34)35)42-24(32)15-8-6-14(7-9-15)18(30)13-4-2-1-3-5-13;25-21-17-22(27-11-26-21)29(12-28-17)23-20(19(31)16(41-23)10-40-46(36,37)44-47(38,39)43-45(33,34)35)42-24(32)15-8-6-14(7-9-15)18(30)13-4-2-1-3-5-13/h2*1-9,11-12,16,19-20,23,31H,10H2,(H,36,37)(H,38,39)(H2,25,26,27)(H2,33,34,35)/t2*16-,19-,20-,23-/m11/s1 |
| SMILES | NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H](O3)[C@H](OC(C4=CC=C(C(C5=CC=CC=C5)=O)C=C4)=O)[C@H](O)[C@H]3CO[P](O[P](O[P](O)(O)=O)(O)=O)(O)=O.O=C(O[C@H]6[C@@H](O)[C@H](N7C(N=CN=C8N)=C8N=C7)O[C@@H]6CO[P](O[P](O[P](O)(O)=O)(O)=O)(O)=O)C9=CC=C(C(C%10=CC=CC=C%10)=O)C=C9 |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4R,5R)-2-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-5-[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxifosforil]oximetil]oxolan-3-il] 4-benzoilbenzoato;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-2-[[hidroxi-[hidroxi(fosfonooxi)fosforil]oxifosforil]oximetil]oxolan-3-il] 4-benzoilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 715.39 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?