Learn More
Azuleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azulene |
| CAS | 275-51-4 |
| Fórmula molecular | C10 H8 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Azulene (6CI, 8CI, 9CI, ACI), Bicyclo[5.3.0]decapentaene, Cyclopentacycloheptene, NSC 89248 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H |
| SMILES | c1ccc2cccc2cc1 |
| Nombre IUPAC | azuleno |
| Peso molecular (g/mol) | 128.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0626 |