missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-N-[4-(1-azitrifluoroetil)benzoil]-1,3-bis-(D-manos-4-iloxi)-2-propilamina, TRC

Código de producto. 30337623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30337623 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30337623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA9275005MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-N-[4-(1-Azitrifluoroethyl)benzoyl]-1,3-bis-(D-mannos -4-yloxy)-2-propylamine
CAS 129461-18-3
Fórmula molecular C24H32F3N3O13
Cantidad 5 mg
Sinónimo 4,4'-O-[2-[[4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoyl]amino]-1,3-propanediyl]bis-D-mannose, ATB-BMPA
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](OCC(CO[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H](O)C=O)NC(=O)c1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Peso molecular (g/mol) 627.52
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.