Learn More
Endecotts™ Tamiz de prueba de acero inoxidable, 300 mm de diámetro.
Descripción
- Marco de precisión de acero inoxidable (garantiza una encajabilidad uniforme)
- Malla de acero inoxidable
- Apertura precisa de acuerdo con ISO 3310-1 / BS410
- Redondeo natural (flujo libre de la muestra)
- Totalmente sellado (sin grietas por las que perder material)
- Malla bien tensada (garantiza un análisis preciso)
- Borde de seguridad (presenta un radio de gran tamaño, que facilita su manipulación)
- Número de serie (garantiza una trazabilidad total)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 500 μm |
| Tipo de producto | Tamiz de ensayo |
| Certificaciones/conformidad | ISO requisitos 3310-1 y 2, ASTM , BSI |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para todos los tipos de muestreo de laboratorio y análisis de tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 300 mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |