Learn More
Sampling Systems™ Cacillo Enviro de 300 ml
Código de producto. 15879711 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15879711 300 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15879711 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor A725300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un método simple pero eficaz para tomar una muestra de superficie.
  • Simplemente baje el cestillo en el líquido
  • Fabricado con acero inoxidable
  • Puede pedirse con una cadena de acero inoxidable o un cordón de polipropileno trenzado
  • Capacidad para 300 ml
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo de muestreo
Capacidad (métrico) 300 ml
Material Acero inoxidable
Color Metálico