Learn More
KGW Isotherm™ Vaso Dewar con funda de aluminio de 3 l
Código de producto. 10518281
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10518281 3 l cada uno
1 options
Código de producto. 10518281 Proveedor KGW Isotherm™ N.º de proveedor 10222
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 160 mm
Para utilizar con (aplicación) Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes
Altura interior (métrico) 230 mm
Altura (métrico) 280 mm
Capacidad (métrico) 3 l
Diámetro interior (métrico) 138 mm
Material Vidrio de borosilicato