Learn More
TubeWriter 300 - Tinta curable por UV
Código de producto. 30067437
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Sustitución del rollo de tinta
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30067437 Sustitución del rollo de tinta cada uno
1 options
Código de producto. 30067437 Proveedor TubeWriter N.º de proveedor TWUVB3001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Tinta curable UV de repuesto
  • Impresiones de tinta y etiquetas directamente sobre superficies curvas de plástico y vidrio: cualquier material de laboratorio
  • La curación UV garantiza que la impresión resista las duras condiciones de laboratorio.
  • La impresión sobrevive al almacenamiento a largo plazo °a -80 °C y nitrógeno líquido.
  • Resistente a disolventes químicos
  • Cartuchos desechables con bajos costos de reemplazo
  • No se requieren etiquetas adhesivas que consuman mucho tiempo ni escritura a mano
Especificaciones
Tipo de producto Sustitución del rollo de tinta