Learn More
TubeWriter 300 - Impresión lateral de rack estándar para Vacutainer Tubos
Código de producto. 30067436
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Gradilla de etiquetado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30067436 Gradilla de etiquetado cada uno
1 options
Código de producto. 30067436 Proveedor TubeWriter N.º de proveedor PSBDVACUTAINER300
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Bastidor estándar para impresión directa en el lateral de los tubos vacutainer
  • Bastidor de impresión estándar diseñado para 300
  • Imprime y etiqueta directamente en el lateral de los tubos Vacutainer
  • El soporte garantiza una alineación correcta y sujeta los tubos de forma segura
  • No se requieren etiquetas adhesivas que consuman mucho tiempo ni escritura a mano
  • La impresión puede tardar tan poco como 50 tubos en 2 a 3 minutos.
  • Racks diseñados para cambiar rápidamente entre tipos de material de laboratorio
  • La impresión sobrevive al almacenamiento a largo plazo a -80 °C y nitrógeno líquido.
  • La impresión resiste las condiciones de laboratorio más duras.
  • Puede imprimir códigos de barras 2D o 3D, imágenes y 5 líneas de texto.
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de etiquetado