Learn More
TubeWriter 300 - Impresión lateral de gradilla estándar para tubos de centrífuga cónicos de 15 ml
Description
- Bastidor de impresión estándar diseñado para el modelo 300
- Imprime y etiqueta directamente en el lateral de tubos de centrífuga cónicos de 15 mL
- El soporte garantiza una alineación correcta y sujeta los tubos de forma segura
- No se requieren etiquetas adhesivas que consuman mucho tiempo ni escritura a mano
- La impresión puede tardar tan solo 50 tubos en 2 o 3 minutos.
- Racks diseñados para cambiar rápidamente entre tipos de material de laboratorio
- La impresión sobrevive al almacenamiento a largo plazo °a -80 °C y nitrógeno líquido.
- La impresión resiste las condiciones de laboratorio más duras.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Gradilla de etiquetado |