Learn More
TubeWriter 300 - Impresión lateral de gradilla estándar para tubos de microcentrífuga de 0,5 ml
Código de producto. 30067419
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Gradilla de etiquetado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
30067419 Gradilla de etiquetado cada uno
1 options
Código de producto. 30067419 Proveedor TubeWriter N.º de proveedor PS0500MC300
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Gradilla estándar para impresión directa en el lateral de tubos de microcentrífuga de 0,5 mL
  • Bastidor de impresión estándar diseñado para el modelo 300
  • Imprime y etiqueta directamente en el lateral de tubos de microcentrífuga de 0,5 mL
  • El soporte garantiza una alineación correcta y sujeta los tubos de forma segura
  • No se requieren etiquetas adhesivas que consuman mucho tiempo ni escritura a mano
  • La impresión puede tardar tan poco como 50 tubos en 2 a 3 minutos.
  • Racks diseñados para cambiar rápidamente entre tipos de material de laboratorio
  • La impresión sobrevive al almacenamiento a largo plazo °a -80 °C y nitrógeno líquido.
  • La impresión resiste las condiciones de laboratorio más duras.
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de etiquetado