Learn More
Watson-Marlow Pumps Accionamiento de la serie 300 con cabezal de bomba
Descripción
- Las bombas de laboratorio de la serie 300 son una solución de bombeo de sobremesa con capacidades de control manual, remoto, analógico o RS232.
- Con una parte superior de ABS resistente a los productos químicos y protección IP31, las bombas 323E/D tienen un teclado de membrana que controla la bomba y una pantalla LCD digital para mostrar la velocidad.
- Hay cuatro modelos con grados crecientes de funcionalidad:
- 323E/DDu RS232/bombas automáticas/manuales de alto flujo con control mejorado
- Bombas 323E/DU y 323E/DU de control automático analógico y manual mejorado
- Bombas de control manual de alto rendimiento 323E/DS
- Bombas de control manual 323E/DE
Opciones de cabezales de bomba disponibles de serie (otras disponibles bajo petición):
- Cabezales de bomba de tres rodillos 313D y 313D2 para tubos continuos
- Cabezales de bomba de cuatro rodillos 314D y 314D2 para tubos continuos
- Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 314MC
- Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 318MC
- Cabezales 501RL y 501RL2 para tubos continuos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación de carcasa | IP31 |
| Caudal | 0,81 a 2000 ml/min. |
| Motor Speed | 3 a 400 rpm |
| Reversible | Sí |
| Modelo | 323Du/D |
| Cabezal de bomba | 313DW |
| Tensión | 100/120/220/240 V |