Learn More
Watson-Marlow Pumps Transmisión serie 300;
Código de producto. 17883074
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
323Du
323Dz
323E
323S
323U
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
17883074 323E cada uno
12821951 323S cada uno
12881941 323U cada uno
12891941 323Du cada uno
17823084 323Dz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17883074 Proveedor Watson-Marlow Pumps N.º de proveedor 036.3124.00U
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bombas de proceso serie 300. Bombas de sobremesa monocanal o multicanal con control manual, remoto, analógico o por RS232 y dosificación precisa. Bombas peristálticas serie 300.
  • Las bombas de laboratorio de la serie 300 son una solución de bombeo de sobremesa con capacidades de control manual, remoto, analógico o RS232.
  • Con una parte superior de ABS resistente a los productos químicos y protección IP31, las bombas 323 tienen un teclado de diafragma que controla la bomba y una pantalla LCD digital para mostrar la velocidad.
  • Hay cuatro modelos con grados crecientes de funcionalidad:
    • Bombas de alto flujo de control mejorado manual/automático/323Du RS232
    • Bombas 323U y 323U analógicas-automáticas y de control manual mejoradas
    • Bombas de control manual de alto rendimiento 323S
    • Bombas de control manual 323E
Opciones de cabezales de bomba disponibles de serie (otras disponibles bajo petición):
  • Cabezales de bomba de tres rodillos 313D y 313D2 para tubos continuos
  • Cabezales de bomba de cuatro rodillos 314D y 314D2 para tubos continuos
  • Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 314MC
  • Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 318MC
  • Cabezales 501RL y 501RL2 para tubos continuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla LCD
Caudal De 4.1 a 2000 mL/min.
Frecuencia 50/60 Hz
Clasificación IP IP31
Material Plástico ABS, aluminio
Modelo 323E
Tipo de tapón Reino Unido
Reversible
Tipo Bomba con carcasa
Tensión 100/120/220/240 V
Velocidad 400 rpm
Material del envase ABS, aluminio con recubrimiento en polvo LM24