Learn More
TubeWriter 300 - Sistema de etiquetado
Código de producto. 30067427
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
2 gradillas de etiquetado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
30067427 2 gradillas de etiquetado cada uno
1 options
Código de producto. 30067427 Proveedor TubeWriter N.º de proveedor TW300A
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema de etiquetado base: incluye 2 estantes estándar
  • Instrumento con todas las funciones para imprimir etiquetas directamente sobre cualquier material de laboratorio o superficie curva.
  • Tamaño compacto para laboratorios con espacio de mesa más reducido: 20 in x 18 in x 18 in (Ancho x Largo x Alto)
  • Diseñado para las necesidades de los laboratorios de escalamiento
  • No se requieren etiquetas adhesivas que consuman mucho tiempo ni escritura a mano
  • La impresión puede tardar tan poco como 50 tubos en 2 a 3 minutos.
  • Racks diseñados para cambiar rápidamente entre tipos de material de laboratorio
  • La impresión sobrevive al almacenamiento a largo plazo °a -80 °C y nitrógeno líquido.
  • La impresión resiste las condiciones de laboratorio más duras.
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de etiquetado
Incluye 2 gradillas de etiquetado