Learn More
Wheaton™ Recipiente universal de poliestireno de 30 ml
Código de producto. p-7182161
Cambiar vista
Click to view available options
Etiqueta:
Impreso
Plano
Sin etiqueta
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etiqueta Tamaño de la unidad
16357231 Plano paquete de 400
16208991 Sin etiqueta paquete de 400
16367231 Impreso paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16357231 Proveedor Wheaton™ N.º de proveedor 327150
El recipiente de muestras estéril Ramboldi ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento sin fugas.
  • Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
  • Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 30 mL
Certificaciones/conformidad Directiva EU 98/79/CE
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 30,5 mm
Altura (métrico) 93,5 mm
Etiqueta Plano
Cantidad 50/Pk., 400/Cs.