Learn More
PURUS™ Tapetes de control de contaminación de 30 capas EnviroTack™ , con arreo normal
Tienda Purus ProductosDescripción
Exclusivamente de PURUS™, EnviroTack™ las alfombrillas son productos de control de contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal libres de transgénicos, proporcionando una alternativa respetuosa con el medio ambiente a la eliminación de suciedad y polvo del tráfico peatonal y de las ruedas de los equipos.
Ecológico que contiene un material renovable de origen vegetal y libre de transgénicos que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación.
- Fuerte y eficaz, ofreciendo un rendimiento fiable y de alta gama
- Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas.
- Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales
- Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
- PURUS EnviroTack™ Las alfombrillas eliminan y contienen suciedad y las alfombrillas están disponibles en versiones de 30 o 60 capas
- Cada capa de la esterilla está completamente recubierta con un adhesivo para agarrar partículas y está construida con película de polietileno de baja densidad
- Una pestaña numerada de perfil bajo indica el número de capas restantes y asegura la eliminación de una a la vez
- Contiene material Cardia Biohybrid™ , libre de transgénicos, renovable y de origen vegetal que reduce las emisiones de CO2
- Las alfombrillas recubiertas con adhesivo ofrecen el mismo rendimiento fiable y de alta gama
- Amigable con la Tierra sin pagar más
- Mejora tu imagen corporativa al reducir tu huella de carbono
- Respaldado por Purus el servicio y el soporte al cliente de clase mundial de International
- Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 45 in |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacéuticas, Biotecnología, Semiconductores, Salas Limpias y Aplicaciones Industriales |
| Cantidad | 30 láminas/alfombrillas, 4 alfombrillas/caja |
| Grosor (imperial) | Película: 1,3 mil, Adhesivo: 0,3 mil |
| Grosor (métrico) | Película: 33 μm, Adhesivo: 8 μm |
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 457 mm |
| Mostrar más |