Learn More
PURUS™ Tapetes de control de contaminación de 30 capas EnviroTack™ , alta adherencia
Código de producto. 31789586 Tienda Purus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Dimensiones (L x An):
18 x 36 in
18 x 45 in
24 x 36 in
26 x 45 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
31789586 Blanco 26 x 45 pulg paquete de 8
31789576 Azul 18 x 36 in paquete de 8
31789580 Azul 18 x 45 in paquete de 8
31789581 Blanco 18 x 45 in paquete de 8
31789583 Azul 24 x 36 in paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31789586 Proveedor PURUS™ N.º de proveedor PS 2645 38 WHT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.40€
    158.78€ / paquete de 8
    Ahorro 35.62€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
PURUS EnviroTack™ Las alfombrillas son un producto de control de contaminación que contiene materiales renovables de origen vegetal, proporcionando una alternativa respetuosa con el medio ambiente para organizaciones socialmente responsables.
Exclusivamente de PURUS™, EnviroTack™ las alfombrillas son productos de control de contaminación que contienen materiales renovables de origen vegetal libres de transgénicos, proporcionando una alternativa respetuosa con el medio ambiente a la eliminación de suciedad y polvo del tráfico peatonal y de las ruedas de los equipos.
Ecológico que contiene un material renovable de origen vegetal y libre de transgénicos que reduce las emisiones de CO2 durante el proceso de fabricación.
  • Fuerte y eficaz, ofreciendo un rendimiento fiable y de alta gama
  • Cobertura adhesiva uniforme para conseguir la máxima eficacia de cada una de las capas.
  • Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales
  • Las capas numeradas de perfil bajo garantizan que se retiren de una en una; también indican el número de capas restantes.
  • PURUS EnviroTack™ Las alfombrillas eliminan y contienen suciedad y las alfombrillas están disponibles en versiones de 30 o 60 capas
  • Cada capa de la esterilla está completamente recubierta con un adhesivo para agarrar partículas y está construida con película de polietileno de baja densidad
  • Una pestaña numerada de perfil bajo indica el número de capas restantes y asegura la eliminación de una a la vez
  • Contiene material Cardia Biohybrid™ , libre de transgénicos, renovable y de origen vegetal que reduce las emisiones de CO2
  • Las alfombrillas recubiertas con adhesivo ofrecen el mismo rendimiento fiable y de alta gama
  • Amigable con la Tierra sin pagar más
  • Mejora tu imagen corporativa al reducir tu huella de carbono
  • Respaldado por Purus el servicio y el soporte al cliente de clase mundial de International
  • Se pueden reciclar en flujos de reciclaje de plásticos convencionales
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Dimensiones (L x An) 26 x 45 pulg
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Farmacéuticas, Biotecnología, Semiconductores, Salas Limpias y Aplicaciones Industriales
Cantidad 30 láminas/alfombrillas, 8 alfombrillas/caja
Grosor (imperial) Película: 1,3 mil, Adhesivo: 0,3 mil
Grosor (métrico) Película: 33 μm, Adhesivo: 8 μm
Color Blanco
Longitud (imperial) 26 in
Longitud (métrico) 660 mm
Material Mezcla de LDPE
Tipo Alfombra de control de contaminación
Anchura (imperial) 45 in
Anchura (métrico) 1143 mm