Learn More
3(Z)-nonenol, TRC
Código de producto. 30483560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483560 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30483560 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6495601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3(Z)-Nonenol
CAS 10340-23-5
Fórmula molecular C9H18O
Cantidad 1 g
Sinónimo (Z)-3-Nonen-1-ol, (Z)-3-Nonen-1ol, (Z)-3-Nonen-1-ol, 3(Z)-Nonenol, cis-3-Nonen-1-ol, cis-3Nonenol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
SMILES CCCCC\C=C/CCO
Nombre IUPAC (Z)-no-3-en-1-ol
Peso molecular (g/mol) 142.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1358