Learn More
Brannan™ Medidor de suelo de 3 vías
Descripción
- Intervalo de humedad de 1 a 10 (de 1 a 3: seco / de 4 a 7: normal / de 8 a 10: húmedo)
- Rango PH: pH de 3,5 a 8
- Intervalos de luz relativos: De 0 a 2000 lux
- Carcasa resistente
- 2 sondas metálicas de 180 mm
- No se requiere batería
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Medidor de suelo de 3 vías |
| Intervalo de humedad | Intervalo de humedad de 1 a 10 |
| Resolución | Intervalo de luz relativo de 0 a 2000 lux |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 260 x 60 x 37,5 mm |